Läs mer
Divinylbensen, 80%, blandning av isomerer, stick. med 1000 ppm 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 11359977
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359977 100 g 100g
11369977 25 g 25g
11379977 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042804.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1321-74-0 | C10H10 | 130,19 g/mol
Divinylbensen används som en reaktiv monomer i polyesterhartser och för syntes av starkt tvärbunden makroporös styren samt ett tvärbindningsmedel. Det fungerar som en mellanprodukt vid produktion av jonbytarharts. Vidare används det för att tillverka gummi, petroleumproduktion och polymera kärnskalsnanopartiklar. Dessutom används den för att syntetisera monodispergerade polydivinylbensenmikrosfärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1321-74-0
Molekylformel C10H10
Molekylvikt (g/mol) 130.19
MDL-nummer MFCD01778656,MFCD00010654
InChI-nyckel MYRTYDVEIRVNKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym divinylbenzene, 1,2-divinylbenzene, o-divinylbenzene, benzene, diethenyl, benzene, 1,2-diethenyl, divinylbenzen, divinyl benzen, divinyl-benzene, poly divinylbenzene, divinylbenzene dvb
PubChem CID 66666
IUPAC-namn 1,2-bis(etenyl)bensen
LEDER C=CC1=CC=CC=C1C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Divinylbenzene
Namnnotering Blandning av isomerer, stabiliserad med 1000 ppm 4-tert-butylkatechol
Färg Färglös till gul
Densitet 0.914 g/mL
Flampunkt 69 °C (156 °F)
Brytningsindex 1.574
Kvantitet 100 g
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Blandbar med etanol och eter. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 130.19
Procent renhet 80%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Divinylbenzene, 80%, mixture of isomers, stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Divinylbenzene, 4-tert-butylcatechol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.