Läs mer
Divinylbensen, 80%, blandning av isomerer, stick. med 1000 ppm 4-tert-butylkatechol
Beskrivning
Divinylbensen används som en reaktiv monomer i polyesterhartser och för syntes av starkt tvärbunden makroporös styren samt ett tvärbindningsmedel. Det fungerar som en mellanprodukt vid produktion av jonbytarharts. Vidare används det för att tillverka gummi, petroleumproduktion och polymera kärnskalsnanopartiklar. Dessutom används den för att syntetisera monodispergerade polydivinylbensenmikrosfärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Divinylbenzene |
| Namnnotering | Blandning av isomerer, stabiliserad med 1000 ppm 4-tert-butylkatechol |
| Färg | Färglös till gul |
| Densitet | 0.914 g/mL |
| Flampunkt | 69 °C (156 °F) |
| Brytningsindex | 1.574 |
| Kvantitet | 25 g |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Löslighetsinformation | Blandbar med etanol och eter. Oblandbar med vatten. |
| Formel vikt | 130.19 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Divinylbenzene, 80%, mixture of isomers, stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Divinylbenzene, 4-tert-butylcatechol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.