Läs mer
Divinylbensen; m-(eller p-)Divinylbensen, TRC
Produktkod. 30379390
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30379390 50 mg
1 options
Produktkod. 30379390 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49487350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Divinylbenzene (ortho-, meta-, or para- substituted)
CAS 1321-74-0
Molekylformel C10H10
Kvantitet 50 mg
Synonym Divinylbenzene (mixture of isomers), Benzene, diethenyl-, Benzene, divinyl- (8CI), Diethenylbenzene, DVB 96, DVB 960, DVB HP, DVB-H, DVR 960, Divinylbenzene, Vinylstyrene
InChI formel InChI=1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
LEDER C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C=CC1=CC=CC=C1C=C
Molekylvikt (g/mol) 130.19
Formel vikt 390.2348