Läs mer
Divinylbenzene, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15846370
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15846370 1 L 1 L
15819060 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15846370 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8035981000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol for synthesis
(stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1321-74-0
Specifikationer
Smältpunkt -88°C
Densitet 0.91 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 195°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD01778656
Kvantitet 1 L
Synonym Divinylbenzene, DVB, Divinylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 130.19