Läs mer
Dixanthogen, MedChemExpress
Produktkod. 16464567
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16464567 50 mg
1 options
Produktkod. 16464567 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1186
MedChemExpress Dixanthogen is an ectoparasiticide.
Dixanthogen is an ectoparasiticide.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dixanthogen
Fysisk form Oil
CAS 502-55-6
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H10O2S4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (1031.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCOC(SSC(OCC)=S)=S
Molekylvikt (g/mol) 242.4
Formel vikt 242.4
Procent renhet 98.0%