Läs mer
Dixyrazine, MedChemExpress
Produktkod. 16473189
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473189 1 mg
16432408 5 mg
16430209 10 mg
16410726 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16473189 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00153
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Dixyrazine, a phenothiazine derivative, can prevent brain oedema induced by intracarotid injection of protamine sulphate.
Dixyrazine, a phenothiazine derivative, can prevent brain oedema induced by intracarotid injection of protamine sulphate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dixyrazine
CAS 2470-73-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H33N3O2S
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (233.86 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(CN1C2=C(C=CC=C2)SC3=CC=CC=C13)CN4CCN(CCOCCO)CC4
Molekylvikt (g/mol) 427.6
Formel vikt 427.6
Procent renhet 99.14%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation