Läs mer
Dizocilpinmaleat, 99+%
Beskrivning
Dizocilpinmaleat används för att interagera vid den NMDA-associerade jonkanalen, vilket förhindrar Ca2+-flöde och blockerar NMDA-inducerade depolarisationer. (+)-MK 801 uppvisar potenta neuroprotektiva effekter mot excitotoxisk förolämpning, och uppvisar avsevärt skydd mot neuronförlust producerad av NMDA och kinolinsyraintroduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dizocilpinmaleat används för att interagera vid den NMDA-associerade jonkanalen, förhindra Ca2+-flöde och blockera NMDA-inducerade depolarisationer. (+)-MK 801 uppvisar potenta neuroprotektiva effekter mot excitotoxisk förolämpning, och uppvisar avsevärt skydd mot neuronförlust producerad av NMDA och kinolinsyraintroduktion.
Löslighet
Löslig i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dizocilpine maleate |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 10 mg |
| Merck Index | 14,3386 |
| Löslighetsinformation | Soluble in ethanol. |
| Formel vikt | 337.37 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.