Läs mer
Dizocilpinmaleat, 99+%
Produktkod. 15416079
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416079 50 mg 50mg
15406079 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63917.MF
 Begränsad artikel
I lager
NMDA-receptorantagonist som förhindrar kalciumflöde | CAS: 77086-22-7 | C20H19NO4 | 337,375 g/mol
Dizocilpinmaleat används för att interagera vid den NMDA-associerade jonkanalen, vilket förhindrar Ca2+-flöde och blockerar NMDA-inducerade depolarisationer. (+)-MK 801 uppvisar potenta neuroprotektiva effekter mot excitotoxisk förolämpning, och uppvisar avsevärt skydd mot neuronförlust producerad av NMDA och kinolinsyraintroduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dizocilpinmaleat används för att interagera vid den NMDA-associerade jonkanalen, förhindra Ca2+-flöde och blockera NMDA-inducerade depolarisationer. (+)-MK 801 uppvisar potenta neuroprotektiva effekter mot excitotoxisk förolämpning, och uppvisar avsevärt skydd mot neuronförlust producerad av NMDA och kinolinsyraintroduktion.
Löslighet
Löslig i etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77086-22-7
Molekylformel C20H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 337.375
MDL-nummer MFCD00082465
InChI-nyckel QLTXKCWMEZIHBJ-PJGJYSAQSA-N
Synonym dizocilpine maleate, +-mk-801 hydrogen maleate, +-mk 801 maleate, dizocilpine hydrogen maleate, unii-6lr8c1b66q, dizocilpine maleate usan, dsstox_cid_25785, dsstox_rid_81126
PubChem CID 6420042
LEDER CC12C3=CC=CC=C3CC(N1)C4=CC=CC=C24.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dizocilpine maleate
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Merck Index 14,3386
Löslighetsinformation Löslig i etanol.
Formel vikt 337.37
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.