Läs mer
Dizocilpine maleate, MedChemExpress
Produktkod. 16476308
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16476308 10 mg 10mg
16452427 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16476308 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15084
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Dizocilpine maleate (MK-801 maleate) is a potent, selective and non-competitive NMDA receptor antagonist with Kd of 37.2 nM in rat brain membranes.
Dizocilpine maleate (MK-801 maleate) is a potent, selective and non-competitive NMDA receptor antagonist with Kd of 37.2 nM in rat brain membranes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dizocilpine maleate
CAS 77086-22-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H19NO4
Kvantitet 10 mg
Synonym MK-801 maleate
Löslighetsinformation DMSO : 133.33 mg/mL (395.20 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (74.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER C[C@]12C3=CC=CC=C3C[C@@H](N2)C4=CC=CC=C14.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 337.37
Formel vikt 337.37
Procent renhet 98.39%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration