Läs mer
DiZPK, MedChemExpress
Beskrivning
DiZPK is a photocrosslinker for identifying direct protein-protein interactions in living prokaryotic and eukaryotic cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DiZPK |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1337883-32-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H23N5O3 |
| Löslighetsinformation | H2O : 5.2 mg/mL (18.22 mM; ultrasonic and adjust pH to 7 with NaOH) ∣DMSO : 5 mg/mL (17.52 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N[C@H](C(O)=O)CCCCNC(NCCCC1(N=N1)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.34 |
| Visa mer |