Läs mer
DJ-V-159, MedChemExpress
Produktkod. 16471057
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16471057 50 mg 50mg
16457537 5 mg -
16415596 100 mg -
16404798 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16471057 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114165
MedChemExpress DJ-V-159 is an agonist for G protein-coupled receptor family C group 6 member A (GPRC6A).
DJ-V-159 is an agonist for G protein-coupled receptor family C group 6 member A (GPRC6A).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DJ-V-159
Fysisk form Solid
CAS 2253744-53-3
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H12F6N4O2
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (49.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC(C(NC2=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C2)=O)=CC=C1)NC3=CC(C(F)(F)F)=C(C#N)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 502.37
Formel vikt 502.37
Procent renhet 99.62%