Beskrivning
- Rötningsenheten i DK 18/26-serien med värmeblock i aluminium säkerställer hög termisk homogenitet uppvärmning upp till 450 °C. Temperaturen på blocket styrs ständigt av en mikroprocessor och är extremt stabil, homogen och exakt:± 0,5 C °vid alla valbara temperaturer.
- DK 18/26-serien garanterar noggrannhet och repeterbarhet. DK 18/26 utför satsuppslutning av upp till 18 prover med 100 ml provrör - 26 mm diameter, vilket minskar energiförbrukningen (-13 % jämfört med föregående serie). Låg energiförbrukning ger lägre kostnader för analys och begränsar CO2-utsläpp.
- Designen av DK-serien har konstruerats noggrant för att tillåta laboratorier att spara värdefullt utrymme under huven.
- DK Digesters har mycket kompakta dimensioner: det nya värmeblocket i aluminium har sänkts och de vertikala proportionerna gör det möjligt att frigöra värdefullt utrymme i laboratoriet.
- Strukturen är gjord av rostfritt stål som har designats och testats speciellt för att säkerställa stark motståndskraft mot kemikalier och mekanisk påfrestning.
- Skyddsgaller av aluminiumblock ger förbättrad värmeprestanda och skyddar värmeblocket från stänk och kemikalier.
- Den ljusstarka digitala displayen ger maximal synlighet och lättläst information.
- Instrumentet manövreras med 4 knappar för att navigera i menyalternativen och programmera smältningarna på ett enkelt och snabbt sätt.
- Genom den intuitiva grafiska displayen är det möjligt att ställa in upp till 20 metoder med 4 temperaturramper.
- Akustiska signaler informerar operatören om slutförandet av analysen, vilket underlättar den dagliga användningen av kokaren.
- Frontpanelens lutning skyddar den från kemikaliespill vid höga temperaturer.
- För tillämpningar där rötningsprocessen producerar ångor, sura gaser eller frätande ämnen, rekommenderas följande specifika tillbehör starkt:
- JP Pump suger ut skadliga ångor
- SMS Scrubber neutraliserar alla ångor
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | Digital |
| Spänning | 230 V |
| Kapacitet (engelska) | 18 x 3,4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 18 x 100 ml |
| Mått (L x B x H) | 130 x 420 x 230 mm |
| Inkluderar | Endast instrument |
| Material | Rostfritt stål, epoximålad med kemikaliebeständig beläggning |
| Antal platser | 18 |
| Temperatur (engelska) Max | 842 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 450 °C |
| Visa mer |