Läs mer
Velp Scientifica™ DK 18/26 Rötningsenhet
BIOPHARMA
Produktkod. 17114195 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
18 x 100 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17114195 18 x 100 ml
1 options
Produktkod. 17114195 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer S30100430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44525.00 SEK
    40308.45 SEK / Paket med 1
    Save 4216.55 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kjeldahl Rötningsenhet med ett 18-läges värmeblock i aluminium som erbjuder en utmärkt termisk homogenitet för mikrokjeldahl-applikationer.
  • DK 18/26 utför satsuppslutning av upp till 18 prover med 100 ml provrör - 26 mm dia.
  • För applikationer där rötningsprocessen producerar ångor, sura gaser eller frätande ämnen, rekommenderas KS 1000 Scrubber starkt.
UTMÄRKT NOGGRANNHET OCH REPETERBARHET:
Värmeblocket i aluminium säkerställer hög termisk homogenitet uppvärmning upp till 450 °C.
  • Temperaturval med 1 °C steg och en precision på± 0,2 °C.
  • Värmeblock temperaturstabilitet av± 0,5 °C.
ENERGIBESPARING:
DK-seriens kokare garanterar snabb temperaturinställning, vilket minskar energiförbrukningen.
  • I snitt 13% lägre förbrukning jämfört med de tidigare modellerna.
PLASSBESPARANDE DESIGN:
Spara värdefullt utrymme under dragskåpet med VELP DK kokare. Designen av DK-serien säkerställer minimala utrymmeskrav.
INTUITIVT GRÄNSSNITT:
Den ljusstarka digitala displayen ger maximal synlighet och enkel läsning av informationen.
  • Stöder inspelning av upp till 20 metoder med 4 temperaturramper.
  • Lätt att använda gränssnitt med 4 knappar.
  • Frontpanelens lutning skyddar den från kemikaliespill vid höga temperaturer.
MÅNGSIDIGHET:
DK-modeller finns tillgängliga med rör och alla nödvändiga delar för att fungera.
  • Ett brett utbud av tillbehör finns tillgängligt för att matcha analytiska krav.
  • Äkta förbrukningsvaror för att smälta proverna effektivt.
Specifikationer
Visa Digital
Spänning 230 V
Kapacitet (engelska) 18 x 3,4 oz.
Kapacitet (metrisk) 18 x 100 ml
Mått (L x B x H) 130 x 420 x 230 mm
Inkluderar Instrument och obligatoriska tillbehör
Material Rostfritt stål, epoximålad med kemikaliebeständig beläggning
Antal platser 18
Temperatur (engelska) Max 842 °F
Temperatur (metrisk) Max 450 °C
Frekvens 50/60 Hz