Läs mer
Velp Scientifica™ Digest Block, 20 x 250 ml
Produktkod. 17174185 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 x 250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
17174185 20 x 250 ml Varje
1 options
Produktkod. 17174185 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F30100440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32395.00 SEK
    30661.40 SEK / Paket med 1
    Save 1733.60 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Kjeldahl Rötningsenheter med ett 20-läges värmeblock i aluminium som erbjuder en utmärkt termisk homogenitet.
  • Rötningsenheten i DK 20-serien med värmeblock i aluminium säkerställer hög termisk homogenitet uppvärmning upp till 450 °C. Temperaturen på blocket styrs ständigt av en mikroprocessor och är extremt stabil, homogen och exakt:± 0,5 C °vid alla valbara temperaturer.
  • DK 20-serien garanterar noggrannhet och repeterbarhet. DK 20-serien utför satsuppslutning av upp till 20 prover med 250 ml provrör - 42 mm diameter, vilket minskar energiförbrukningen (-13 % jämfört med föregående serie). Låg energiförbrukning ger lägre kostnader för analys och begränsar CO2-utsläpp.
  • Designen av DK-serien har konstruerats noggrant för att tillåta laboratorier att spara värdefullt utrymme under huven.
  • DK Digesters har mycket kompakta dimensioner: det nya värmeblocket i aluminium har sänkts och de vertikala proportionerna gör det möjligt att frigöra värdefullt utrymme i laboratoriet.
  • Strukturen är gjord av rostfritt stål som har designats och testats speciellt för att säkerställa stark motståndskraft mot kemikalier och mekanisk påfrestning.
  • Skyddsgaller av aluminiumblock ger förbättrad värmeprestanda och skyddar värmeblocket från stänk och kemikalier.
  • Den ljusstarka digitala displayen ger maximal synlighet och lättläst information.
  • Instrumentet manövreras med 4 knappar för att navigera i menyalternativen och programmera smältningarna på ett enkelt och snabbt sätt.
  • Genom den intuitiva grafiska displayen är det möjligt att ställa in upp till 20 metoder med 4 temperaturramper.
  • Akustiska signaler informerar operatören om slutförandet av analysen, vilket underlättar den dagliga användningen av kokaren.
  • Frontpanelens lutning skyddar den från kemikaliespill vid höga temperaturer.
  • DK 20 är en mångsidig kokare lämplig för Kjeldahl N/Proteintillämpningar och kemisk syreefterfrågan inom miljöindustrin.
    • För att kunna använda DK 20 för COD (Chemical Oxygen Demand) är det nödvändigt att konfigurera den genom att lägga till ett annat stödsystem som kan hantera allt glas som krävs för COD-analysen för bearbetning av 20 prover samtidigt.
  • För tillämpningar där rötningsprocessen producerar ångor, sura gaser eller frätande ämnen, rekommenderas följande specifika tillbehör starkt:
    • JP Pump suger ut skadliga ångor
    • SMS Scrubber neutraliserar alla ångor
Specifikationer
Produkttyp Block Digestor
Visa Digital
Spänning 230 V
Kapacitet (engelska) 20 x 8,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 20 x 250 ml
Mått (L x B x H) 510 x 330 x 140 mm
Inkluderar Endast instrument
Material Rostfritt stål, epoximålad med kemikaliebeständig beläggning
Antal platser 20
Temperatur (engelska) Max 842 °F
Temperatur (metrisk) Max 450 °C
Frekvens 50/60 Hz