Beskrivning
- DK 20-serien utför satsuppslutning av upp till 20 prover med 250 ml provrör - 42 mm dia.
- DK 20 är en mångsidig kokare lämplig för Kjeldahl N/Proteintillämpningar och kemisk syreefterfrågan inom miljöindustrin.
- För att använda DK 20 för COD (Chemical Oxygen Demand) är det nödvändigt att konfigurera den genom att lägga till ett annat stödsystem som kan hantera allt glas som krävs för COD-analysen för bearbetning av 20 prover samtidigt.
- För applikationer där rötningsprocessen producerar ångor, sura gaser eller frätande ämnen, rekommenderas KS 1000 Scrubber starkt.
UTMÄRKT NOGGRANNHET OCH REPETERBARHET:
Värmeblocket i aluminium säkerställer hög termisk homogenitet uppvärmning upp till 450 °C.
- Temperaturval med 1 °C steg och en precision på± 0,2 °C.
- Värmeblock temperaturstabilitet av± 0,5 °C.
ENERGIBESPARING:
DK-seriens kokare garanterar snabb temperaturinställning, vilket minskar energiförbrukningen.
- I snitt 13% lägre förbrukning jämfört med de tidigare modellerna.
PLASSBESPARANDE DESIGN:
Spara värdefullt utrymme under dragskåpet med VELP DK kokare. Designen av DK-serien säkerställer minimala utrymmeskrav.
INTUITIVT GRÄNSSNITT:
Den ljusstarka digitala displayen ger maximal synlighet och enkel läsning av informationen.
- Stöder inspelning av upp till 20 metoder med 4 temperaturramper.
- Lätt att använda gränssnitt med 4 knappar.
- Frontpanelens lutning skyddar den från kemikaliespill vid höga temperaturer.
MÅNGSIDIGHET:
DK-modeller finns tillgängliga med rör och alla nödvändiga delar för att fungera.
- Ett brett utbud av tillbehör finns tillgängligt för att matcha analytiska krav.
- Äkta förbrukningsvaror för att smälta proverna effektivt.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kjeldahl Block Digestion System |
| Visa | Digital |
| Spänning | 230 V |
| Kapacitet (engelska) | 20 x 8,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 x 250 ml |
| Mått (L x B x H) | 5100 x 330 x 140 mm |
| Inkluderar | Instrument och obligatoriska tillbehör |
| Material | Rostfritt stål, epoximålad med kemikaliebeständig beläggning |
| Antal platser | 20 |
| Temperatur (engelska) Max | 842 °F |
| Visa mer |