Beskrivning
- Rötningsenheten i DK 6/48-serien med värmeblock i aluminium säkerställer hög termisk homogenitet uppvärmning upp till 450 °C. Temperaturen på blocket styrs ständigt av en mikroprocessor och är extremt stabil, homogen och exakt: 0,5 C °vid alla valbara temperaturer.
- DK 6/48-serien garanterar noggrannhet och repeterbarhet. Programmera dina metoder med smältningstid och upp till 4 temperaturramper genom den intuitiva digitala displayen.
- DK 6/48-serien utför satsuppslutning av upp till 6 prover med 300 ml provrör - 48 mm diameter, vilket minskar strömförbrukningen med 13 % jämfört med föregående serie.
- Låg energiförbrukning tillåter låga kostnader för varje enskild analys och begränsar CO2-utsläpp.
- Den nya designen av DK-serien har studerats för att låta laboratorier spara värdefullt utrymme under dragskåpet.
- Rötningsenheterna DK 6/48 har mycket kompakta dimensioner: det nya värmeblocket i aluminium har sänkts som en konsekvens av den nya seriens förbättrade prestanda.
- Strukturen är tillverkad av rostfritt stål som studerats och testats för att säkerställa en stark motståndskraft mot kemiska eller mekaniska ämnen.
- Den nya ljusstarka digitala displayen ger maximal synlighet och enkel läsning av informationen. Frontpanelens lutning skyddar den från spill och heta kemikalier.
- Användningen av instrumentet styrs av endast 4 tangenter: de möjliggör enkel navigering genom alla funktioner under programmering eller normal användning.
- Det nya gallret säkerställer förbättrad värmeprestanda och skyddar värmeblocket i aluminium och rören.
- För tillämpningar där rötningsprocessen producerar ångor, sura gaser eller frätande ämnen, rekommenderas följande specifika tillbehör starkt:
- JP Pump suger ut skadliga ångor
- SMS Scrubber neutraliserar alla ångor
- DK-serien Kjeldahl rötningsenheter arbetar med det innovativa TEMS™ fördelar, för stora besparingar.
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | Digital |
| Spänning | 230 V |
| Kapacitet (engelska) | 6 x 8,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 6 x 250 ml |
| Mått (L x B x H) | 130 x 350 x 220 mm |
| Inkluderar | Endast instrument |
| Material | Rostfritt stål, epoximålad med kemikaliebeständig beläggning |
| Antal platser | 6 |
| Temperatur (engelska) Max | 842 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 450 °C |
| Visa mer |