Läs mer
Velp Scientifica™ DK 6/48 Rötningsenhet
BIOPHARMA
Produktkod. 17194185 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 x 250 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17194185 6 x 250 ml
1 options
Produktkod. 17194185 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer S30100410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36755.00 SEK
    34788.39 SEK / Paket med 1
    Save 1966.61 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kjeldahl Rötningsenhet med ett 6-läges värmeblock i aluminium för provrör med 48 mm diameter som erbjuder en utmärkt termisk homogenitet.
  • DK 6/48-serien utför satsuppslutning av upp till 6 prover med 300 ml provrör - 48 mm dia.
  • För applikationer där rötningsprocessen producerar ångor, sura gaser eller frätande ämnen, rekommenderas KS 1000 Scrubber starkt.
UTMÄRKT NOGGRANNHET OCH REPETERBARHET:
Värmeblocket i aluminium säkerställer hög termisk homogenitet uppvärmning upp till 450 °C.
  • Temperaturval med 1 °C steg och en precision på± 0,2 °C.
  • Värmeblock temperaturstabilitet av± 0,5 °C.
ENERGIBESPARING:
DK-seriens kokare garanterar snabb temperaturinställning, vilket minskar energiförbrukningen.
  • I snitt 13% lägre förbrukning jämfört med de tidigare modellerna.
PLASSBESPARANDE DESIGN:
Spara värdefullt utrymme under dragskåpet med VELP DK kokare.
  • Designen av DK-serien säkerställer minimala utrymmeskrav.
INTUITIVT GRÄNSSNITT:
Den ljusstarka digitala displayen ger maximal synlighet och enkel läsning av informationen.
  • Stöder inspelning av upp till 20 metoder med 4 temperaturramper.
  • Lätt att använda gränssnitt med 4 knappar.
  • Frontpanelens lutning skyddar den från kemikaliespill vid höga temperaturer.
MÅNGSIDIGHET:
DK-modeller finns tillgängliga med rör och alla nödvändiga delar för att fungera.
  • Ett brett utbud av tillbehör finns tillgängligt för att matcha analytiska krav.
  • Äkta förbrukningsvaror för att smälta proverna effektivt.
Specifikationer
Visa Digital
Spänning 230 V
Kapacitet (engelska) 6 x 8,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 6 x 250 ml
Mått (L x B x H) 130 x 350 x 220 mm
Inkluderar Instrument och obligatoriska tillbehör
Material Rostfritt stål, epoximålad med kemikaliebeständig beläggning
Antal platser 6
Temperatur (engelska) Max 842 °F
Temperatur (metrisk) Max 450 °C
Frekvens 50/60 Hz