Läs mer
Velp Scientifica™ DK 6 Rötkammare
Produktkod. 17134185 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 x 250 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17134185 6 x 250 ml
1 options
Produktkod. 17134185 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F30100400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22060.00 SEK
    20877.23 SEK / Paket med 1
    Save 1182.77 SEK
    5% Av
I lager
Kjeldahl Rötningsenheter med ett 6-läges värmeblock i aluminium som erbjuder en utmärkt termisk homogenitet.
  • Rötningsenheten i DK 6-serien med värmeblock i aluminium säkerställer hög termisk homogenitet uppvärmning upp till 450 °C. Temperaturen på blocket styrs ständigt av en mikroprocessor och är extremt stabil, homogen och exakt:± 0,5 C °vid alla valbara temperaturer.
  • DK 6-serien garanterar noggrannhet och repeterbarhet. DK 6-serien utför satsuppslutning av upp till 6 prover med 250 ml provrör - 42 mm diameter, vilket minskar energiförbrukningen (-13 % jämfört med föregående serie). Låg energiförbrukning ger lägre kostnader för analys och begränsar CO2-utsläpp.
  • Designen av DK-serien har konstruerats noggrant för att tillåta laboratorier att spara värdefullt utrymme under huven.
  • DK Digesters har mycket kompakta dimensioner: det nya värmeblocket i aluminium har sänkts och de vertikala proportionerna gör det möjligt att frigöra värdefullt utrymme i laboratoriet.
  • Strukturen är gjord av rostfritt stål som har designats och testats speciellt för att säkerställa stark motståndskraft mot kemikalier och mekanisk påfrestning.
  • Skyddsgaller av aluminiumblock ger förbättrad värmeprestanda och skyddar värmeblocket från stänk och kemikalier.
  • Den ljusstarka digitala displayen ger maximal synlighet och lättläst information.
  • Instrumentet manövreras med 4 knappar för att navigera i menyalternativen och programmera smältningarna på ett enkelt och snabbt sätt.
  • Genom den intuitiva grafiska displayen är det möjligt att ställa in upp till 20 metoder med 4 temperaturramper.
  • Akustiska signaler informerar operatören om slutförandet av analysen, vilket underlättar den dagliga användningen av kokaren.
  • Frontpanelens lutning skyddar den från kemikaliespill vid höga temperaturer.
  • DK 6 är en mångsidig kokare lämplig för Kjeldahl N/Proteintillämpningar och kemisk syreefterfrågan inom miljöindustrin.
    • För att kunna använda DK 6 för COD (Chemical Oxygen Demand) är det nödvändigt att konfigurera den genom att lägga till ett annat stödsystem som kan hantera allt glas som krävs för COD-analysen för bearbetning av 6 prover samtidigt.
  • DK 6 och TMD 6 är den pålitliga lösningen för rötning med aqua regia (nitrosaltsyra) för att bestämma den syralösliga andelen metaller i avloppsslam, sediment och jordar I enlighet med officiella metoder (DIN 38414-S7 standard).
  • För tillämpningar där rötningsprocessen producerar ångor, sura gaser eller frätande ämnen, rekommenderas följande specifika tillbehör starkt:
    • JP Pump suger ut skadliga ångor
    • SMS Scrubber neutraliserar alla ångor
Specifikationer
Visa Digital
Spänning 230 V
Kapacitet (engelska) 6 x 8,5 oz.
Kapacitet (metrisk) 6 x 250 ml
Mått (L x B x H) 130 x 350 x 220 mm
Inkluderar Endast instrument
Material Rostfritt stål, epoximålad med kemikaliebeständig beläggning
Antal platser 6
Temperatur (engelska) Max 842 °F
Temperatur (metrisk) Max 450 °C
Frekvens 50/60 Hz