Läs mer
Velp Scientifica™ DK 6 Digestion Unit
BIOPHARMA
Produktkod. 17184185 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 x 250 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17184185 6 x 250 ml
1 options
Produktkod. 17184185 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer S30100400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33344.82 SEK
    31981.66 SEK / Paket med 1
    Save 1363.16 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kjeldahl Rötningsenhet med ett 6-läges värmeblock i aluminium som erbjuder en utmärkt termisk homogenitet.
  • DK 6 är en mångsidig kokare lämplig för Kjeldahl N/Proteintillämpningar och kemisk syreefterfrågan inom miljöindustrin.
  • För att använda DK 6 för COD (Chemical Oxygen Demand) är det nödvändigt att konfigurera det genom att lägga till ett annat stödsystem som kan hantera allt glas som krävs för COD-analysen för att bearbeta 6 prover samtidigt.
  • DK 6 och TMD 6 är de tillförlitliga lösningarna för rötning med aqua regia (nitrosaltsyra) för att bestämma den syralösliga andelen metaller i avloppsslam, sediment och jordar enligt officiella metoder (DIN 38414-S7 standard).
  • För applikationer där rötningsprocessen producerar ångor, sura gaser eller frätande ämnen, rekommenderas VELP KS 1000 skrubber starkt.
UTMÄRKT NOGGRANNHET OCH REPETERBARHET:
Värmeblocket i aluminium säkerställer hög termisk homogenitet uppvärmning upp till 450 °C.
  • Temperaturval med 1 °C steg och en precision på± 0,2 °C.
  • Värmeblock temperaturstabilitet av± 0,5 °C.
ENERGIBESPARING:
DK-seriens kokare garanterar snabb temperaturinställning, vilket minskar energiförbrukningen.
  • I snitt 13% lägre förbrukning jämfört med de tidigare modellerna.
PLASSBESPARANDE DESIGN:
Spara värdefullt utrymme under dragskåpet med VELP DK kokare. Designen av DK-serien säkerställer minimala utrymmeskrav.
INTUITIVT GRÄNSSNITT:
Den ljusstarka digitala displayen ger maximal synlighet och enkel läsning av informationen.
  • Stöder inspelning av upp till 20 metoder med 4 temperaturramper.
  • Lätt att använda gränssnitt med 4 knappar.
  • Frontpanelens lutning skyddar den från kemikaliespill vid höga temperaturer.
MÅNGSIDIGHET:
DK-modeller finns tillgängliga med rör och alla nödvändiga delar för att fungera.
  • Ett brett utbud av tillbehör finns tillgängligt för att matcha analytiska krav.
  • Äkta förbrukningsvaror för att smälta proverna effektivt.
Specifikationer
Visa Digital
Spänning 230 V
Kapacitet (metrisk) 6 x 250 ml
Mått (L x B x H) 130 x 350 x 220 mm
Inkluderar Instrument och obligatoriska tillbehör
Material Rostfritt stål, epoximålad med kemikaliebeständig beläggning
Antal platser 6
Temperatur (engelska) Max 842 °F
Temperatur (metrisk) Max 450 °C
Frekvens 50/60 Hz