Beskrivning
- DK 8 utför satsuppslutning av upp till 8 prover med 250 ml provrör - 42 mm.
- För applikationer där rötningsprocessen producerar ångor, sura gaser eller frätande ämnen, rekommenderas KS 1000 Scrubber starkt.
UTMÄRKT NOGGRANNHET OCH REPETERBARHET:
Värmeblocket i aluminium säkerställer hög termisk homogenitet uppvärmning upp till 450 °C.
- Temperaturval med 1 °C steg och en precision på± 0,2 °C.
- Värmeblock temperaturstabilitet av± 0,5 °C.
ENERGIBESPARING:
DK-seriens kokare garanterar snabb temperaturinställning, vilket minskar energiförbrukningen.
- I snitt 13% lägre förbrukning jämfört med de tidigare modellerna.
PLASSBESPARANDE DESIGN:
Spara värdefullt utrymme under dragskåpet med VELP DK kokare. Designen av DK-serien säkerställer minimala utrymmeskrav.
INTUITIVT GRÄNSSNITT:
Den ljusstarka digitala displayen ger maximal synlighet och enkel läsning av informationen.
- Stöder inspelning av upp till 20 metoder med 4 temperaturramper.
- Lätt att använda gränssnitt med 4 knappar.
- Frontpanelens lutning skyddar den från kemikaliespill vid höga temperaturer.
MÅNGSIDIGHET:
DK-modeller finns tillgängliga med rör och alla nödvändiga delar för att fungera.
- Ett brett utbud av tillbehör finns tillgängligt för att matcha analytiska krav.
- Äkta förbrukningsvaror för att smälta proverna effektivt.
Specifikationer
Specifikationer
| Visa | Digital |
| Spänning | 230 V |
| Kapacitet (engelska) | 8 x 8,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 8 x 250 ml |
| Mått (L x B x H) | 130 x 420 x 230 mm |
| Inkluderar | Instrument och obligatoriska tillbehör |
| Material | Rostfritt stål, epoximålad med kemikaliebeständig beläggning |
| Antal platser | 8 |
| Temperatur (engelska) Max | 842 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 450 °C |
| Visa mer |