Läs mer
DKM 2-93, MedChemExpress
Produktkod. 16481536
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481536 500 mg 500mg
16434696 100 mg -
16400946 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16481536 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101836
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress DKM 2-93 is a relatively selective inhibitor of UBA5 with an IC50 of 430 μM.
DKM 2-93 is a relatively selective inhibitor of UBA5 with an IC50 of 430 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DKM 2-93
CAS 65836-72-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H14ClNO3
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (512.95 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC1=CC=C(OC)C(OC)=C1)CCl
Molekylvikt (g/mol) 243.69
Formel vikt 243.69
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death