Läs mer
DL-1-(2-Furyl)ethanol, 99%, stabilized
Produktkod. 10736832 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10736832 1 g Glass bottle 1g
10337431 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10736832 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 339670010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4208-64-4 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4208-64-4
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.13
MDL-nummer MFCD00077775
InChI-nyckel UABXUIWIFUZYQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-furyl ethanol, 1-furan-2-yl ethanol, 1-furan-2-yl-ethanol, 1-2-furyl ethan-1-ol, 2-furanmethanol, ?-methyl, 1-furan-2-yl ethan-1-ol, 2-furanmethanol,, a-methyl, methylfurfuryl alcohol, alpha-methylfuran-2-methanol, 1-furylethanol
PubChem CID 107243
IUPAC-namn 1-(furan-2-yl)ethanol
LEDER CC(C1=CC=CO1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-1-(2-Furyl)ethanol
Namnnotering 99%
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 72°C to 74°C (15.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.4770 to 1.48
Kvantitet 1 g
Beilstein 17, V,3, 374
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol and most common organic solvent
Stabilisator 0.3 to 0.5% hydroquinone
Formel vikt 112.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-1-(2-Furyl)ethanol, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.