Läs mer
DL-1,2-hexandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10646544 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10646544 250 g 250g
1 options
Produktkod. 10646544 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 200132500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1246.33 SEK
    1069.65 SEK / 250g
    Save 176.68 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
CAS: 6920-22-5 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-1, 2-Hexanediol
CAS 6920-22-5
Smältpunkt -25,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9500g/mL, 0.95
Kokpunkt 223,0 °C till 224,0 °C
Flampunkt 122 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H14O2
Linjär formel CH3(CH2)3CH(OH)CH2OH
Brytningsindex 1,4410 till 1,4430
MDL-nummer MFCD00010737
Kvantitet 250 g
Beilstein 01, I, 251
Synonym 1,2-hexanediol, 1,2-dihydroxyhexane, dl-1,2-hexanediol, 1,2-hexane diol, dl-hexane-1,2-diol, 5,6-dihydroxyhexane, 1,2-hexylene glycol, acmc-209o6j, 2,2,6,6-tetrakis hydroxymet cyclohexanol
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
InChI-nyckel FHKSXSQHXQEMOK-LURJTMIESA-N
LEDER CCCC[C@H](O)CO
IUPAC-namn hexan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 118.18
PubChem CID 94335
Viskositet 87 mPa (20 °C)
Formel vikt 118.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.