Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Ditiotreitol, 99 %, för biokemi
Produktkod. 10215550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10215550 25 g 25g
10448730 1 g 1g
10458730 5 g 5g
10063023 100 g 100g
15274654 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10215550 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 165680250
Request Bulk or Custom Format
1,4-Dithiothreitol, CAS # 3483-12-3, är ett reduktionsmedel som ofta används för att minska disulfidbindningar i proteinstudier, såsom western blot SDS-page elektrofores. | CAS: 3483-12-03 | C4H10O2S2 | 154,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • 1,4-ditiotreitol (DTT eller Clelands reagens) minskar disulfidbindningar i proteiner, vilket leder till förlust av naturlig konformation
  • DTT är inte stabil i lösning och bör beredas i små alikvoter före användning; användning av EDTA i lösningen kan öka halveringstiden för DTT
  • Används vanligtvis vid en slutlig koncentration av 0,1 M för proteinstabilisering; rekommenderas att skapa en 1M aktie
Användningsområden
  • Skyddar tiolgrupper från oxidation och fungerar som en kemisk kelator i lösning; bibehåller proteiner i denaturerat tillstånd
  • Vanliga tillämpningar inkluderar SDS-sida elektrofores och proteinisolering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12-3-3483
MDL-nummer MFCD00004877
InChI-nyckel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC-namn (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
LEDER C(C(C(CS)O)O)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-1, 4-Dithiothreitol
Abs. (1 M soln. in water), (1 M soln. in water) at 0nm, 0.035 max. at 500nm
Smältpunkt 39°C to 44°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.99
Molekylformel C4H10O2S2
Linjär formel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Kvantitet 25 g
Beilstein 01, III, 2360
Merck Index 15, 3419
Transmittans 99% min. (c=5, 660nm, water) 1cm cell
Molekylvikt (g/mol) 154.24
Formel vikt 154.24
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet Biokemisk
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.