Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Ditiotreitol, 99 %, för biokemi
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- 1,4-ditiotreitol (DTT eller Clelands reagens) minskar disulfidbindningar i proteiner, vilket leder till förlust av naturlig konformation
- DTT är inte stabil i lösning och bör beredas i små alikvoter före användning; användning av EDTA i lösningen kan öka halveringstiden för DTT
- Används vanligtvis vid en slutlig koncentration av 0,1 M för proteinstabilisering; rekommenderas att skapa en 1M aktie
Användningsområden
- Skyddar tiolgrupper från oxidation och fungerar som en kemisk kelator i lösning; bibehåller proteiner i denaturerat tillstånd
- Vanliga tillämpningar inkluderar SDS-sida elektrofores och proteinisolering
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-1, 4-Dithiothreitol |
| Abs. | (1 M lösning i vatten), (1 M lösning i vatten) vid 0 nm, 0,035 max vid 500 nm |
| Smältpunkt | 39 °C till 44 °C |
| Färg | Vitt |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 0.99 |
| Molekylformel | C4H10O2S2 |
| Linjär formel | HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 01, III, 2360 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- DL-1,4-Dithiothreitol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.