Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-1,4-Ditiotreitol, 99+%, för molekylärbiologi, DNAs-, RNAse- och proteasfri
Produktkod. 10183011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10183011 10 g Plastflaska 10g
10551754 1 g Glasflaska 1g
10328533 50 g Plastflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10183011 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 327190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4465.00 SEK
    3996.65 SEK / 10g
    Save 468.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12-3-3483
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-1, 4-Dithiothreitol
Namnnotering DNase, RNase, Protease free
Abs. (0,1 M i vatten), (0,1 M i vatten) vid 0 nm, 0,1 max vid 280 nm, 0,5 max vid 260 nm
Smältpunkt 39 °C till 44 °C
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 125,0 °C till 130,0 °C (2,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,0 till 101 % (iodometri)
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C17H20N2O6
Linjär formel HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
MDL-nummer MFCD00053547
Kvantitet 10 g
UN-nummer 3335
Beilstein 01, III, 2360
Merck Index 15, 3419
Synonym z-val-osu, n-cbz-l-valine succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, l-valine,n-phenylmethoxy carbonyl-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, zvalosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, cbz-val-osu, ksc496o1j, benzyl s-1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, n-cbz-valinyl oxy-succinimide
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: fritt löslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i etanol, aceton, eter, kloroform och etylacetat
InChI-nyckel MFAOBGXYLNLLJE-HNNXBMFYSA-N
LEDER CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-3-metyl-2-(fenylmetoxikarbonylamino)butanoat
Molekylvikt (g/mol) 348.36
PubChem CID 853556
Formel vikt 154.25
Procent renhet 99+%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.