Läs mer
DL-10-kamforsulfonsyra, natriumsalt, 98 %
Produktkod. 10119981 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10119981 5 g Glasflaska 5g
10477560 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10119981 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 189120050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 34850-66-3 | C10H15NaO4S | 254,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34850-66-3
Molekylformel C10H15NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 254.28
MDL-nummer MFCD00135623
InChI-nyckel AWMAOFAHBPCBHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium camphorsulfonate, sodium 7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonate, sodium +/--10-camphorsulfonate, d-camphor-10-sulfonic acid sodium salt, sodium camphorsulfonate anion, bicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, sodium salt, +--sodium camphorsulfonate, sodium 2-oxobornane-10-sulphonate, sodium di-10-camphorsulfonate
PubChem CID 23686666
IUPAC-namn natrium;(7,7-dimetyl-3-oxo-4-bicyklo[2.2.1]heptanyl)metansulfonat
LEDER CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)[O-])C.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-10-Camphorsulfonic acid, sodium salt
Namnnotering 98%
Smältpunkt 286 °C till 288 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 254.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Amorft pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.