Läs mer
DL-10-Camphorsulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-10-Camphorsulfonic Acid |
| CAS | 5872-08-2 |
| Molekylformel | C10 H16 O4 S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, 10-Bornanesulfonic acid, 2-oxo-, (±)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid, 7,7-dimethyl-2-oxo-, (±)-, (RS)-10-Camphorsulfonic acid, (±)-Camphor-10-sulfonic acid, (±)-Camphorsulfonic acid, 2-Oxo-10-bornanesulfonic acid, Camphor-10-sulfonic acid, DL-10-Camphorsulfonic acid, DL-Camphorsulfonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(=O)(=O)O)C(=O)C2 |
| IUPAC-namn | [(1S,4R)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.3 |
| Formel vikt | 232.0769 |