missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DL-10-Camphorsulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-10-Camphorsulfonyl Chloride |
| CAS | 4552-50-5 |
| Molekylformel | C10H15ClO3S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonyl Chloride, 2-Oxo-10-bornanesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10+/m1/s1 |
| LEDER | O=C1[C@@]2(CS(Cl)(=O)=O)CC[C@@H](C2(C)C)C1 |
| IUPAC-namn | ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.74 |
| Formel vikt | 250.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?