missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-10-Camphorsulfonyl Chloride, TRC

Produktkod. 30335664
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30335664 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30335664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17510525G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-10-Camphorsulfonyl Chloride
CAS 4552-50-5
Molekylformel C10H15ClO3S
Kvantitet 25 g
Synonym 7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonyl Chloride, 2-Oxo-10-bornanesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10+/m1/s1
LEDER O=C1[C@@]2(CS(Cl)(=O)=O)CC[C@@H](C2(C)C)C1
IUPAC-namn ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 250.74
Formel vikt 250.04
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.