Läs mer
DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357446
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357446 5 g 5g
11347446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357446 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09485.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54897-59-5
Molekylformel C3H9ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.567
MDL-nummer MFCD00012884
InChI-nyckel SKWCZPYWFRTSDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine hydrochloride, dl-2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, +--2,3-diaminopropionic acid hydrochloride, 3-amino-dl-alanine monohydrochloride, 2,3-diaminopropionic acid monohydrochloride, dl-2,3-diaminopropanoic acid hydrochloride, diaminopropionic acid
PubChem CID 108638
IUPAC-namn 2,3-diaminopropansyra;hydroklorid
LEDER C(C(C(=O)O)N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
Smältpunkt ∽232°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 5293359
Merck Index 14,2984
Formel vikt 140.57
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.