Läs mer
DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride, 99%
Produktkod. 11408386
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408386 1 g 1g
11418386 5 g 5g
11428386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15408.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65427-54-5 | C4H12Cl2N2O2 | 191.052 g/mol
2,4-diaminosmörsyra har också visat sig hämma GABA-transaminas, vilket ger en höjning av GABA-nivån och har en antitumöraktivitet mot musfibrosarkomceller. Det används också som en intern standard för aminosyraanalys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4-diaminosmörsyra har också visat sig hämma GABA-transaminas, vilket ger en höjning av GABA-nivån och har en antitumöraktivitet mot musfibrosarkomceller. Det används också som en intern standard för aminosyraanalys.
Löslighet Lösligt i
vatten 50 mg/ml.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65427-54-5
Molekylformel C4H12Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 191.052
MDL-nummer MFCD00012910
InChI-nyckel CKAAWCHIBBNLOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, 2,4-diaminobutanoic acid dihydrochloride, h-dl-dab.2hcl, l-2,4-diaminobutyric acid dihydrochloride, dl-2,4-diaminobutyricaciddihydrochloride, butanoic acid, 2,4-diamino-, dihydrochloride, l-2,4-diaminobutyric aicd dihydrochloride, 2,4-bis azanyl butanoic acid dihydrochloride, c4h10n2o2.2hcl, h-dl-dab-oh.2hcl
PubChem CID 2724329
IUPAC-namn 2,4-diaminobutansyra;dihydroklorid
LEDER C(CN)C(C(=O)O)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2,4-Diaminobutyric acid dihydrochloride
Smältpunkt ∼198°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 4708499
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water 50mg/mL.
Formel vikt 191.06
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.