Läs mer
DL-2,4-Diaminobutyric Acid Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-2,4-Diaminobutyric Acid Dihydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O2.2ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);2*1H |
| Formel vikt | 190.0276 |