Läs mer
DL-2-Amino-1,1,1-trifluoro-3-methylbutane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11955181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11955181 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11955181 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432570050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Amino-1, 1, 1-trifluoro-3-methylbutane
CAS 1582-18-9
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 83°C to 84°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Molekylformel C5H10F3N
Kvantitet 5 g
Synonym 2-methyl-1-trifluoromethyl-propylamine, dl-2-amino-3-methyl-1,1,1-trifluorobutane, dl-2-amino-1,1,1-trifluoro-3-methyl butane, d-2-amino-1,1,1-trifluoro-3-methyl butane, 2-methyl-1-trifluoromethyl propylamine, 1,1,1-trifluoro-3-methyl-2-butanamine, 1,1,1-trifluoro-3-methyl-2-butylamine, 1,1,1-trifluoro-3-methylbut-2-ylamine, 2-methyl-1-trifluoromethyl-propylamine,racemic, dl-2-amino-1,1,1-trifluoro-3-methylbutane
InChI-nyckel YGGUXSPKQBCCRM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)C(C(F)(F)F)N
IUPAC-namn 1,1,1-trifluoro-3-methylbutan-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 141.14
PubChem CID 44717389
Formel vikt 141.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-2-Amino-1,1,1-trifluoro-3-methylbutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.