Läs mer
DL-2-amino-1,6-hexanedioik-2,5,5-d3-syra, TRC
Produktkod. 30316091
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30316091 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316091 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA580501100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d3 Acid
CAS 2483832-01-3
Molekylformel C6 D3 H8 N O4
Kvantitet 100 mg
Synonym DL-2-Amino-1,6-hexanedioic-2,5,5-d3 Acid, 2-Aminohexanedioic-2,5,5-d3 acid, 2-Aminoadipic acid-2,5,5-d3, (±)-α-Aminoadipic acid-d3, DL-2-Aminoadipic-2,5,5-d3 acid, 2-Aminohexanedioic acid-2,5,5-d3, 2-Aminohexanedioic Acid-2,5,5-D3
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/i3D2,4D
LEDER [2H]C([2H])(CCC([2H])(N)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-2,5,5-trideuteriohexanediinsyra
Molekylvikt (g/mol) 164.1743
Formel vikt 164.0876