missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DL-2-Amino-1-pentanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-2-Amino-1-pentanol |
| CAS | 16369-14-5 |
| Molekylformel | C5H13NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Amino-1-pentanol, (±)-2-Aminopentan-1-ol, [1-(Hydroxymethyl)butyl]amine, dl-Norvalinol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO/c1-2-3-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3 |
| LEDER | CCCC(N)CO |
| IUPAC-namn | 2-aminopentan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.16 |
| Formel vikt | 103.0997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?