Läs mer
DL-2-Amino-1-propanol, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10144010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10144010 5 g Glass bottle 5g
10154010 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10144010 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 185080050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6168-72-5
Molekylformel C3H9NO
Molekylvikt (g/mol) 75.11
MDL-nummer MFCD00008085
InChI-nyckel BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-alaninol, 2-aminopropanol, 2-amino-1-propanol, dl-2-amino-1-propanol, 1-propanol, 2-amino, 1-hydroxy-2-aminopropane, 2-amino-2-methylethanol, alaninol, propanol, 2-amino, 1-methyl-2-hydroxyethylamine
PubChem CID 5126
IUPAC-namn 2-aminopropan-1-ol
LEDER CC(N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Amino-1-propanol
Namnnotering 98%
Smältpunkt 8.0°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.9430g/mL
Kokpunkt 173.0°C to 176.0°C
Flampunkt 83°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3CH(NH2)CH2OH
Brytningsindex 1.4480 to 1.4510
Kvantitet 5 g
Beilstein 04, I, 432
Merck Index 10, 472
Specifik rotation -0.5° to +0.5° (20°C, 589nm) (neat)
Löslighetsinformation Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formel vikt 75.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Viscous Liquid