Läs mer
Dl-2-amino-3-phenyl-1-propanol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10246842 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10246842 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10246842 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 374290010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
CAS 16088-07-6
Smältpunkt 64.0°C to 72.0°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H13NO
Linjär formel C6H5CH2CH(NH2)CH2OH
MDL-nummer MFCD00066689
Kvantitet 1 g
Beilstein 13, III, 1757
Synonym dl-phenylalaninol, 2-amino-3-phenyl-1-propanol, phenylalaninol, s-phenylalaninol, l-2-amino-3-phenyl-1-propanol, s-2-benzylethanolamine, benzenepropanol, beta-amino, s-beta-aminobenzenepropanol, chembl21676, 2-amino-3-phenyl-propan-1-ol
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether, benzene, petroleum ether
InChI-nyckel STVVMTBJNDTZBF-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC(CO)N
IUPAC-namn 2-amino-3-phenylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 151.21
PubChem CID 76652
Formel vikt 151.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.