Läs mer
DL-2-Amino-4-pentenoic acid, 99%
Produktkod. 10164140 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10164140 1 g Glasflaska 1g
10697494 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10164140 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174220010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7685-44-1 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7685-44-1
Molekylformel C5H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 115.13
MDL-nummer MFCD00063103
InChI-nyckel WNNNWFKQCKFSDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-allylglycine, 2-amino-4-pentenoic acid, dl-2-allylglycine, dl-2-amino-4-pentenoic acid, dl-c-allylglycine, 4-pentenoic acid, 2-amino, dl-2-amino-1-pentenoic acid, dl-2-aminopent-4-enoic acid, s-allyl-glycine, alpha-allyl-gly-oh
PubChem CID 14044
IUPAC-namn 2-aminopent-4-ensyra
LEDER C=CCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Amino-4-pentenoic acid
Smältpunkt 251°C to 253°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCH2CH(NH2)CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 04, 467
Formel vikt 115.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-2-Amino-4-pentenoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.