missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30240679
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30240679 10 mg
30240697 50 mg
30240806 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30240679 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA62755010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 76326-31-3
Molekylformel C5H12NO5P
Molekylvikt (g/mol) 197.13
Synonym 5-Phosphononorvaline, (±)-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, (±)-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, 2-APV, 2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid, 2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, 5-Phosphono-DL-norvaline, AP 5, AP 5 (amino acid), APV, DL-2-Amino-5-phosphonovaleric Acid, DL-AP5
IUPAC-namn 2-amino-5-phosphonopentanoic acid
LEDER NC(CCCP(=O)(O)O)C(=O)O

Spezifikation

Kemiskt namn eller material DL-2-Amino-5-phosphonopentanoic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12NO5P/c6-4(5(7)8)2-1-3-12(9,10)11/h4H,1-3,6H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)
Formel vikt 197.0453
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.