Läs mer
DL-2-aminoadipinsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11313336
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313336 1 g 1g
11323336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12717.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 542-32-5 | C6H11NO4 | 161.16 g/mol
DL-2-Aminoadipinsyra är en märkt aminosyra som används i kemisk forskning och som farmaceutisk intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
DL-2-Aminoadipinsyra är en märkt aminosyra som används i kemisk forskning och som farmaceutisk intermediär.
Löslighet Löslig i vatten
(2,2 mg/ml vid 20 C), °1 M HCl (50 mg/ml), etanol (något), eter (något), och 80 % myrsyra (25 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Förvara på en torr plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-32-5
Molekylformel C6H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00063119,MFCD00063118
InChI-nyckel OYIFNHCXNCRBQI-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-2-aminoadipic acid, aminoadipic acid, alpha-aminoadipic acid, 2-aminoadipic acid, dl-alpha-aminoadipic acid, 2-aminoadipate, alpha-aminoadipate, hexanedioic acid, 2-amino, 2-amino-hexanedioic acid, dl-2-aminohexanedioic acid
PubChem CID 469
ChEBI CHEBI:37024
IUPAC-namn 2-aminohexandisyra
LEDER NC(CCCC(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Aminoadipic acid
Smältpunkt 196°C to 198°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1773077
Merck Index 14,416
Löslighetsinformation Soluble in water (2.2mg/ml at 20°C),1 M HCl (50mg/ml),ethanol (slightly),ether (slightly),and 80% formic acid (25mg/ml).
Formel vikt 161.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.