Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-2-Aminoadipic acid |
| Smältpunkt | 176.0°C to 177.0°C |
| Färg | White |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 5 g |
| Merck Index | 15,41 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: .. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol and ether |
| Formel vikt | 161.16 |
| Procent renhet | 99% |
| Visa mer |