missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-2-Aminobutyric-2,3,3,4,4,4-d6 Acid, TRC

Produktkod. 30314946
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314946 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314946 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6143212MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material 2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-D6 Acid
CAS 350820-17-6
Molekylformel C4H3D6NO2
Kvantitet 2 mg
Synonym Butanoic-2,3,3,4,4,4-d6 acid, 2-amino- (9CI), 2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-d6 acid, DL-2-Aminobutyric acid-d6, DL-Butyrine-d6, DL-Ethylglycine-d6, DL-Homoalanine-d6, DL-α-Aminobutyric acid-d6, 2-Aminobutanoic acid-d6, 2-Aminobutanoic-2,3,3,4,4,4-D6 acid
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/i1D3,2D2,3D
LEDER O=C(O)C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn DL-2-Aminobutyric-2,3,3,4,4,4-d6 Acid
Molekylvikt (g/mol) 109.16
Formel vikt 109.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.