Läs mer
DL-2-Aminobutyric acid, 99%
Produktkod. 11925341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11925341 25 g Glasflaska 25g
11935341 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11925341 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172090250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2835-81-6 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2835-81-6
Molekylformel C4H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 103.12
InChI-nyckel QWCKQJZIFLGMSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-2-aminobutyric acid, 2-aminobutyric acid, alpha-aminobutyric acid, butanoic acid, 2-amino, butyrine, dl-2-amino-n-butyric acid, h-dl-abu-oh, aaba, dl-alpha-amino-n-butyric acid, alpha-amino-n-butyric acid
PubChem CID 6657
ChEBI CHEBI:35621
IUPAC-namn 2-aminosmörsyra
LEDER CCC(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Aminobutyric acid
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 291.0°C to 293.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CH(NH2)CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 04,408
Merck Index 15,423
Löslighetsinformation Solubility in water: 210g/L (25 c). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formel vikt 103.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-2-Aminobutyric Acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-2-Aminobutyric Acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.