missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DL-2-Aminocaprylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DL-2-Aminocaprylic Acid |
| CAS | 644-90-6 |
| Molekylformel | C8H17NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Amino-Octanoic Acid, (±)-2-Amino-Octanoic Acid, (±)-2-Aminocaprylic Acid, (±)-2-Aminooctanoic Acid, (±)-alpha-Aminocaprylic Acid, 2-Amino-DL-caprylic Acid, 2-Aminooctanoic Acid, DL-2-Aminocaprylic Acid, DL-2-Aminooctanoic Acid, DL-alpha-Aminocaprylic Acid, DL-alpha-Aminooctanoic Acid, NSC 123023, NSC 20147, alpha-Aminocaprylic Acid, alpha-Aminooctanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7H,2-6,9H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CCCCCCC(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-aminooctanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.23 |
| Formel vikt | 159.1259 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?