missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

DL-2-Aminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 Acid, CDN

Produktkod. 30327055
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30327055 0.05 g -
30308880 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327055 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND79580.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-D9
CAS 2243004-88-6
Molekylformel C6 D9 H4 N O2
Kvantitet 0.05 g
Synonym 2-Amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid, DL-Norleucine-d9, DL-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-D9, DL-2-Aminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 Acid
InChI formel InChI=1 S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2,3D2,4D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(N)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 140.2284
Formel vikt 140.1511 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.