Läs mer
DL-2-Aminosuccinamic acid hydrate, 97%, Maybridge™
Produktkod. p-4391167
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10421843 50 g 50g
10603465 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10421843 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01192EE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 3130-87-8
Molekylformel C4H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 132.12
MDL-nummer MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
InChI-nyckel DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
PubChem CID 522362
IUPAC-namn 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid
LEDER NC(CC(N)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Aminosuccinamic acid hydrate
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Kvantitet 50 g
Formel vikt 150.14
Procent renhet 97%