Läs mer
Thermo Scientific Chemicals DL-2-bensylserin, 97 %
Produktkod. 10420052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10420052 1 g Glasflaska 1g
10736623 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10420052 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 339780010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4740-47-0 | C10H13NR3 | 195,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4740-47-0
Molekylformel C10H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 195.22
MDL-nummer MFCD01863305
InChI-nyckel ZMNNAJIBOJDHAF-JTQLQIEISA-N
Synonym dl-2-benzylserine, 2-amino-3-hydroxy-2-benzylpropanoic acid, alpha-benzyl-dl-serine
PubChem CID 7010088
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2-bensyl-3-hydroxipropansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)CC(CO)(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Benzylserine
Namnnotering 97%
Smältpunkt 245°C to 263°C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vikt 195.22
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-2-Benzylserine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.