Läs mer
DL-2-Bromohexanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10581851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10581851 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10581851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222121000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Bromohexanoic acid
Namnnotering 97%
CAS 616-05-7
Smältpunkt 4°C
Färg Brown
Densitet 1.3700g/mL, 1.37
Kokpunkt 136°C to 138°C (18.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H11BrO2
Linjär formel CH3(CH2)3CH(Br)CO2H
Brytningsindex 1.4710 to 1.475
MDL-nummer MFCD00004218
Kvantitet 100 mL
Beilstein 02, 325
Merck Index 15, 1422
Synonym 2-bromocaproic acid, dl-2-bromohexanoic acid, hexanoic acid, 2-bromo, alpha-bromohexanoic acid, alpha-bromo-n-caproic acid, .alpha.-bromo-n-caproic acid, 2-bromo-hexanoic acid, .alpha.-bromocaproic acid, .alpha.-bromohexanoic acid, 2-bromo-n-hexanoic acid
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI-nyckel HZTPKMIMXLTOSK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC(C(=O)O)Br
IUPAC-namn 2-bromohexanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 195.06
PubChem CID 12013
Formel vikt 195.06
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-2-Bromohexanoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.