Läs mer
DL-2-Bromopropionic acid, 99%
Produktkod. 10647442 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10647442 250 g Glasflaska 250g
10192750 1 kg Glasflaska 1kg
10237553 2.5 kg Glass bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10647442 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107352500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 598-72-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 598-72-1
Molekylformel C3H5BrO2
Molekylvikt (g/mol) 152.98
MDL-nummer MFCD00004211,MFCD00145205
InChI-nyckel MONMFXREYOKQTI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromopropionic acid, propanoic acid, 2-bromo, dl-2-bromopropionic, propionic acid, 2-bromo, alpha-bromopropionic acid, dl-2-bromopropionic acid, 2-bromo-propionic acid, .alpha.-bromopropionic acid, propanoic acid, bromo, propanoicacid, 2-bromo
PubChem CID 11729
IUPAC-namn 2-brompropansyra
LEDER CC(Br)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-2-Bromopropionic acid
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6500g/mL, 1.65
Kokpunkt 203°C
Flampunkt 100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(Br)CO2H
Brytningsindex 1.4740 to 1.476
Kvantitet 250 g
Beilstein 02, 254
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 152.98
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • DL-2-Bromopropionic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.